3-Methyl-o-fenyleendiamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 14.8 EUR
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
3-Methyl-o-fenyleendiamine 95%
3-Methyl-o-fenyleendiamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Kookpunt: 225 °C
Smeltpunt: 59…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011589
CAS nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5