3-Amino-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5833-5G OR5833-1G OR5833-25G
APOSOR5833-5GEA 24.9 EUR
APOSOR5833-5G APOSOR5833-1G APOSOR5833-25G
3-Amino-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Smeltpunt: 67…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833386
CAS nummer: 20265-38-7