2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5835-1G OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5835-1G APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Formule: C₇H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00975444
CAS nummer: 98645-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III