3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-6-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
OR5836-1G OR5836-5G
APOSOR5836-1GEA 184 EUR
APOSOR5836-1G APOSOR5836-5G
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059560
CAS nummer: 717843-48-6