tert-Butylchlorodiphenylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5837-100G OR5837-25G OR5837-500G
APOSOR5837-100GEA 51.2 EUR
APOSOR5837-100G APOSOR5837-25G APOSOR5837-500G
tert-Butylchlorodiphenylsilane
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Formule: C₁₆H₁₉ClSi
Kookpunt: 90…92 °C/0,01mmHg
Dichtheid: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000497
CAS nummer: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II