4-Phenylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 32.2 EUR
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
4-Phenylbenzoic acid 98%
4-Phenylbenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Smeltpunt: 224…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002553
CAS nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1