Xanthane hydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
OR5839-100G OR5839-25G OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA 214 EUR
APOSOR5839-100G APOSOR5839-25G APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Formule: C₂H₂N₂S₃
Smeltpunt: 201…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051660
CAS nummer: 6846-35-1
EINECS: 229-933-3