N,N-Diethyl-p-toluïdine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-4-methylaniline
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 95 EUR
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Diethyl-p-toluïdine
N,N-Diethyl-p-toluïdine
Formule: C₁₁H₁₇N
Kookpunt: 230 °C
Dichtheid: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015113
CAS nummer: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III