4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5844-1G OR5844-250MG OR5844-5G
APOSOR5844-1GEA 110 EUR
APOSOR5844-1G APOSOR5844-250MG APOSOR5844-5G
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787545
CAS nummer: 157335-93-8