Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5848-100G OR5848-25G OR5848-5G
APOSOR5848-100GEA 79.1 EUR
APOSOR5848-100G APOSOR5848-25G APOSOR5848-5G
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Used in the preparation of dopamine agonists Biorg.Med.Chem.Lett. 1993,3,639
Formule: C₉H₁₄O₃
Kookpunt: 150…152 °C/40mmHg
Dichtheid: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013285
CAS nummer: 17159-79-4