Pyrimidin-2-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5850-5G OR5850-1G
APOSOR5850-5GEA 90.8 EUR
APOSOR5850-5G APOSOR5850-1G
Pyrimidin-2-ol 95+%
Pyrimidin-2-ol
Formule: C4H4N2O
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047358
CAS nummer: 51953-13-0
EINECS: 209-149-8