5-Bromo-2-iodopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 48.3 EUR
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Bromo-2-iodopyrimidine
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formule: C₄H₂BrIN₂
Smeltpunt: 99…103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318111
CAS nummer: 183438-24-6