(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 27.8 EUR
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·HCl
Smeltpunt: 145…155 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012494
CAS nummer: 7517-19-3