(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 143 EUR
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Kookpunt: 172…174 °C
Smeltpunt: -2
Dichtheid: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064418
CAS nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN: 2735
ADR: 8 III