Triphenylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5864-100G OR5864-1KG OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA 132 EUR
APOSOR5864-100G APOSOR5864-1KG APOSOR5864-500G
Triphenylamine 98%
Triphenylamine
Formule: C₁₈H₁₅N
Kookpunt: 347…348 °C
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003020
CAS nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5