3-Chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 61.4 EUR
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Chloropyridine
3-Chloropyridine
Formule: C₅H₄ClN
Kookpunt: 147…149 °C
Dichtheid: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006375
CAS nummer: 626-60-8
UN: 2924
ADR: 3+8,III