(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 199 EUR
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Kookpunt: 172…174 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064419
CAS nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8 III