(S)-(+)-Prolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
OR5872-100G OR5872-1G OR5872-500G
APOSOR5872-100GEA 144 EUR
APOSOR5872-100G APOSOR5872-1G APOSOR5872-500G
(S)-(+)-Prolinol 98%
(S)-(+)-Prolinol
Formule: C₅H₁₁NO
Kookpunt: 74…76 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005255
CAS nummer: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2