(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 129 EUR
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Kookpunt: 81 °C/8mmHg
Smeltpunt: 30…32 °C
Dichtheid: 0.926 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064296
CAS nummer: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5