(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 103 EUR
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Kookpunt: 189…190 °C
Smeltpunt: 35…36 °C
Dichtheid: 0.931 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064297
CAS nummer: 4276-09-9