Ethyl picolinoylacetate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
OR5897-25G OR5897-500MG OR5897-5G
APOSOR5897-25GEA 429 EUR
APOSOR5897-25G APOSOR5897-500MG APOSOR5897-5G
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Ethyl picolinoylacetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.20 g/mol
Kookpunt: 121…123 °C/0.6mmHg
Dichtheid: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00094022
CAS nummer: 26510-52-1