4-Methylbenzamidoxime 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5904-1G OR5904-25G OR5904-5G
APOSOR5904-1GEA 36.6 EUR
APOSOR5904-1G APOSOR5904-25G APOSOR5904-5G
4-Methylbenzamidoxime 97%
4-Methylbenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O
Smeltpunt: 140…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019952
CAS nummer: 19227-13-5