N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5905-1G OR5905-500MG OR5905-5G
APOSOR5905-1GEA 403 EUR
APOSOR5905-1G APOSOR5905-500MG APOSOR5905-5G
N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride 95%
N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈N₂·2HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13561484
CAS nummer: 90203-05-7