(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 49.7 EUR
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Smeltpunt: 60…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01632454
CAS nummer: 142643-29-6
UN: 3259
ADR: 8,II