[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(3-Chlorophenoxy)ethylamine
OR5917-1G OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA 191 EUR
APOSOR5917-1G APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.63 g/mol
Kookpunt: 148…150 °C/16mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052976
CAS nummer: 6488-00-2
UN: 1760
ADR: 8 III