[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5921-1G OR5921-250MG
APOSOR5921-1GEA 35.1 EUR
APOSOR5921-1G APOSOR5921-250MG
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 74…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034763
CAS nummer: 39630-24-5