2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5922-1G OR5922-5G
APOSOR5922-1GEA 222 EUR
APOSOR5922-1G APOSOR5922-5G
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114505
CAS nummer: 95539-61-0
UN: 1759
ADR: 8,III