3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 87.6 EUR
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051690
CAS nummer: 19652-32-5