4-Aminopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
OR5929-250G OR5929-50G
APOSOR5929-250GEA 285 EUR
APOSOR5929-250G APOSOR5929-50G
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Kookpunt: 273 °C
Smeltpunt: 155…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006439
CAS nummer: 504-24-5
UN: 2671
ADR: 6.1,II