2-Bromo-m-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 42.4 EUR
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Bromo-m-xylene
2-Bromo-m-xylene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 205…206 °C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000075
CAS nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7