Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 48.3 EUR
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 116…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102230
CAS nummer: 18595-14-7