trans-4-Methylcyclohexylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59320-100G OR59320-25G OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA 233 EUR
APOSOR59320-100G APOSOR59320-25G APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formule: C₇H₁₅N
Kookpunt: 151 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411232
CAS nummer: 2523-55-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II