5-Amino-2-methylindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59321-100G OR59321-250G OR59321-25G OR59321-5G
APOSOR59321-100GEA 220 EUR
APOSOR59321-100G APOSOR59321-250G APOSOR59321-25G APOSOR59321-5G
5-Amino-2-methylindole 95%
5-Amino-2-methylindole
Formule: C₉H₁₀N₂
Smeltpunt: 153…157 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093426
CAS nummer: 7570-49-2