2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 125 EUR
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇BrN₂O
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691468
CAS nummer: 41491-53-6