Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 144 EUR
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formule: C₈H₁₂O₄
Kookpunt: 122 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082719
CAS nummer: 10224-72-3