2-Amino-5-bromopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
OR5933-100G OR5933-25G OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA 55.5 EUR
APOSOR5933-100G APOSOR5933-25G APOSOR5933-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Smeltpunt: 241…243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012341
CAS nummer: 7752-82-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III