2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59332-1G OR59332-5G
APOSOR59332-1GEA 132 EUR
APOSOR59332-1G APOSOR59332-5G
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Formule: C₁₀H₁₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878390
CAS nummer: 957065-91-7