2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 191 EUR
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formule: C₈H₁₂ClN₃
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878382
CAS nummer: 957065-84-8