3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methylbenzothiophene
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 1040 EUR
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₈S
Kookpunt: 72…74 °C/2mmHg
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040243
CAS nummer: 1455-18-1