tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59343-1G OR59343-5G
APOSOR59343-1GEA 110 EUR
APOSOR59343-1G APOSOR59343-5G
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₂H₁₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878358
CAS nummer: 957063-12-6