1-Boc-7-methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 7-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 7-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
OR59346-1G OR59346-5G
APOSOR59346-1GEA 189 EUR
APOSOR59346-1G APOSOR59346-5G
1-Boc-7-methylindole
1-Boc-7-methylindole
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878411
CAS nummer: 442910-62-5