8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59356-1G OR59356-500MG
APOSOR59356-1GEA 62.9 EUR
APOSOR59356-1G APOSOR59356-500MG
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878402
CAS nummer: 957062-94-1