5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59364-1G OR59364-5G
APOSOR59364-1GEA 145 EUR
APOSOR59364-1G APOSOR59364-5G
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934492
CAS nummer: 255876-54-1