1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59366-1G OR59366-25G OR59366-5G
APOSOR59366-1GEA 110 EUR
APOSOR59366-1G APOSOR59366-25G APOSOR59366-5G
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878372
CAS nummer: 145439-15-2