1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59367-1G OR59367-250MG
APOSOR59367-1GEA 177 EUR
APOSOR59367-1G APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878373
CAS nummer: 708-40-7