4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 52.6 EUR
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
4-Bromobenzamidine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464967
CAS nummer: 55368-42-8