6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 95.5 EUR
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Formule: C₇H₁₀ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09756956
CAS nummer: 945896-32-2