4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59378-25G OR59378-100G
APOSOR59378-25GEA 84.7 EUR
APOSOR59378-25G APOSOR59378-100G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formule: C₈H₁₂O
Kookpunt: 72…74 °C/20mmHg
Dichtheid: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009695
CAS nummer: 1073-13-8