N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59379-1G OR59379-5G
APOSOR59379-1GEA 132 EUR
APOSOR59379-1G APOSOR59379-5G
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02555935
CAS nummer: 321704-27-2