2-Bromo-6-ethoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59382-1G OR59382-250MG
APOSOR59382-1GEA 64.3 EUR
APOSOR59382-1G APOSOR59382-250MG
2-Bromo-6-ethoxypyridine 95%
2-Bromo-6-ethoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234958
CAS nummer: 4645-11-8